Learn More
Chlorure de zirconium(IV), 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10318680
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-11-6
Formule moléculaire Cl4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 233.03
Numéro MDL MFCD00011306
Synonyme Zirconium tetrachloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) chloride
Point de fusion 437.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre fine
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Merck Index 15,10374
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 233.03
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.8
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.