Learn More
Oxyde de dinitrate de zirconium hydraté, Puratronic™, 99,994 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
81.70€ - 587.00€
Identifiants chimiques
CAS 14985-18-3
Formule moléculaire N2O7Zr
Poids moléculaire (g/mol) 231.23
Numéro MDL MFCD00149896
Clé InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11372058
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012971.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11362058
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012971.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11382058
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012971.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Zirconium dintrate oxide hydrate is used to prepare CeO2-ZrO2 mixed oxide catalyst supports. It may be used as zirconium precursor in the preparation of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and Silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14985-18-3
231.23
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
16211674
N2O7Zr
MFCD00149896
zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
[O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Spécification
Zirconium dinitrate oxide hydrate
Blanc
(Base des métaux)
ZrO(NO3)2·xH2O
UN1477
Soluble in alcohol
[O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
231.23
231.23 (Anhydrous)
Puratronic™
14985-18-3
Poudre
N2O7Zr
MFCD00149896
zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
nitrate de zirconium(2+) hydraté
16211674
99.994%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H315-H319
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P220-P221-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-529-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante