Learn More
Oxyde de dinitrate de zirconium hydraté, Puratronic™, 99,994 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382058
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium dintrate oxide hydrate is used to prepare CeO2-ZrO2 mixed oxide catalyst supports. It may be used as zirconium precursor in the preparation of Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films and Silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14985-18-3
Formule moléculaire N2O7Zr
Poids moléculaire (g/mol) 231.23
Numéro MDL MFCD00149896
Clé InChI JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211674
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium dinitrate oxide hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire ZrO(NO3)2·xH2O
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol
Nom IUPAC nitrate de zirconium(2+) hydraté
Poids de la formule 231.23 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.994%
Qualité Puratronic™