Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium hydraté, 99,9985 % (métaux), Thermo Scientific™, Puratronic™
70.02€ - 670.00€
Identifiants chimiques
CAS 15461-27-5
Formule moléculaire Cl2OZr
Poids moléculaire (g/mol) 178.12
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211499
SMILES Cl[Zr](Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386148
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11396148
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11306158
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011135.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
15461-27-5
178.12
IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
16211499
Cl2OZr
MFCD00149898
zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
Cl[Zr](Cl)=O
Spécification
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Agrégats cristallins
Cl2OZr
zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
dichlorhydrate d’oxozirconium hydraté
16211499
Hygroscopic
15461-27-5
99.9985%, metal basis
MFCD00149898
Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
Cl[Zr](Cl)=O
178.12
178.13 (Anhydrous)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Keep container in a well ventilated place. Keep away from combustible material. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon