Learn More
Oxyde de dichlorure de zirconium hydraté, 99,9985 % (métaux), Thermo Scientific™, Puratronic™
Code produit. 11306158
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15461-27-5
Formule moléculaire Cl2OZr
Poids moléculaire (g/mol) 178.12
Numéro MDL MFCD00149898
Clé InChI IPCAPQRVQMIMAN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zirconyl chloride hydrate, zirconium dichloride oxide hydrate, zirconium, dichlorooxo-, monohydrate, zirconium oxychloride hydrate, cl2ozr.h2o, zirconium dichloride oxide hydrate, puratronic, zirconyl chloride hydrate trace metals basis
CID PubChem 16211499
SMILES Cl[Zr](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Dichloride Oxide Hydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9985%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in cold water,methanol,diethyl ether and alcohol.Slightly soluble in hydrochloric acid. Insoluble in organic solvents.
Nom IUPAC dichlorhydrate d’oxozirconium hydraté
Poids de la formule 178.13 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic