Learn More
Aluminiure de zirconium, 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific™
161.00€ - 491.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12004-83-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Al3Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.169 |
Numéro MDL | MFCD00064837 |
Clé InChI | PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium |
CID PubChem | 6336544 |
Nom IUPAC | aluminum zirconium |
SMILES | [Al].[Al].[Al].[Zr] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022886.14 |
25 g |
161.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022886.22 |
100 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12004-83-0 | |
172.169 | |
PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N | |
6336544 | |
[Al].[Al].[Al].[Zr] |
Al3Zr | |
MFCD00064837 | |
zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium | |
aluminum zirconium |
Spécification
Zirconium aluminide | |
Grumeaux | |
Al3Zr | |
zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium | |
PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum zirconium | |
6336544 | |
99% |
12004-83-0 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00064837 | |
Insoluble in water. | |
[Al].[Al].[Al].[Zr] | |
172.169 | |
172.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-462-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Zirconium aluminide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .