Learn More
Aluminiure de zirconium, 99 % (pureté du métal), Thermo Scientific™
Code produit. 11398107
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12004-83-0
Formule moléculaire Al3Zr
Poids moléculaire (g/mol) 172.169
Numéro MDL MFCD00064837
Clé InChI PGLXYLYDLCVKEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium aluminum, aluminum, compd. with zirconium 3:1, zirconium aluminide, trialumane zirconium
CID PubChem 6336544
Nom IUPAC aluminum zirconium
SMILES [Al].[Al].[Al].[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium aluminide
Forme physique Grumeaux
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 172.17
Pourcentage de pureté 99%