Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
≥99.9% trace metals basis
80.44€ - 293.95€
Identifiants chimiques
CAS 7446-19-7
Formule moléculaire H2O5SZn
Poids moléculaire (g/mol) 179.451
Numéro MDL MFCD00149893
Clé InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
CID PubChem 62639
Nom IUPAC zinc;sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15683120
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
307491-100G
100 g Poly Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15693120
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
307491-500G
500 g Poly Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Spécification
Identifiants chimiques
7446-19-7
179.451
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
62639
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
H2O5SZn
MFCD00149893
zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
zinc;sulfate;hydrate
Spécification
Zinc Sulfate Monohydrate
7446-19-7
ZnSO4 · H2O
UN3077
Soluble in water
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
179.451
179.47g/mol
238°C
H2O5SZn
MFCD00149893
zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
zinc;sulfate;hydrate
62639
≥99.9% (trace metals basis)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P273-P280-P305 + P351 + P338-P501
H302-H318-H410
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-793-3