Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Code produit. 15683120
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Poly Bottle
≥99.9% trace metals basis
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-19-7
Formule moléculaire H2O5SZn
Poids moléculaire (g/mol) 179.451
Numéro MDL MFCD00149893
Clé InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
CID PubChem 62639
Nom IUPAC zinc;sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Sulfate Monohydrate
Point de fusion 238°C
Quantité 100 g
Formule linéaire ZnSO4 · H2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 179.47g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (trace metals basis)
Conditionnement Poly Bottle