Learn More
Solution étalon de zinc, matrice HNO3 1 g/l, Fisher Chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
30.00€ - 50.00€
Spécification
Concentration | 1g/L |
---|---|
La solution contient | HNO3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12903305
|
Fisher Chemical
B 169 100 |
100 mL |
30.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12913305
|
Fisher Chemical
B 169 500 |
500 mL |
50.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
1g/L | |
HNO3 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .