Learn More
Solution étalon de zinc, matrice HNO3 1 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Spécification
Spécification
Concentration | 1g/L |
Quantité | 100 mL |
La solution contient | HNO3 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for AAS. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .