Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Reagent Grade, 98%
27.34€ - 282.46€
Identifiants chimiques
CAS | 10196-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H12N2O12Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 297.48 |
Numéro MDL | MFCD00149889 |
Clé InChI | JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a |
CID PubChem | 15865313 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15612280
|
Honeywell Research Chemicals
228737-100G |
100 g | Poly Bottle | ||||||
15622280
|
Honeywell Research Chemicals
228737-500G |
500 g | Poly Bottle | ||||||
15632280
|
Honeywell Research Chemicals
228737-7KG |
7 kg | Drum with inliner | ||||||
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Identifiants chimiques
10196-18-6 | |
297.48 | |
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N | |
15865313 |
H12N2O12Zn | |
MFCD00149889 | |
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a | |
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Zinc Nitrate Hexahydrate | |
10196-18-6 | |
H12N2O12Zn | |
MFCD00149889 | |
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a | |
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N | |
zinc;dinitrate;hexahydrate | |
15865313 | |
98% | |
Powder or Crystals or Flakes |
38.9°C | |
White | |
Zn(NO3)2 · 6H2O | |
UN1514 | |
Soluble in water | |
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
297.48 | |
297.49g/mol | |
Reagent | |
2.060g/cm3 |
Sécurité et traitement
P220-P261-P305 + P351 + P338
H272-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : 5.1/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-943-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH4775000