Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
7 kg
Conditionnement:
Drum with inliner
Poly Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc Nitrate Hexahydrate |
Point de fusion | 38.9°C |
Couleur | White |
Quantité | 7 kg |
Formule linéaire | Zn(NO3)2 · 6H2O |
Numéro UN | UN1514 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Nom IUPAC | zinc(2+) hexahydrate dinitrate |
Poids de la formule | 297.49g/mol |
Pourcentage de pureté | 98% |