Learn More
Zinc Carbonate Basic, purum p.a., ≥58% Zn basis (KT), Honeywell™
Purum p.a.,≥58% Zn basis (KT)
27.83€ - 88.08€
Identifiants chimiques
CAS | 5263-02-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6O12Zn5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 548.96 |
Numéro MDL | MFCD00011519 |
Clé InChI | UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D |
Nom IUPAC | pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Identifiants chimiques
5263-02-5 | |
548.96 | |
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D | |
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O |
C2H6O12Zn5 | |
MFCD00011519 | |
pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate |
Spécification
Zinc carbonate basic | |
White | |
C2H6O12Zn5 | |
MFCD00011519 | |
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D | |
pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate | |
≥58% Zn basis (KT) | |
3.5g/cm3 |
5263-02-5 | |
9.5 (at 50g/L 20°C) | |
[ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3 | |
NONH for all modes of transport | |
[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O | |
548.96 | |
Powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 226-076-7