Learn More
Zinc Carbonate Basic, purum p.a., ≥58% Zn basis (KT), Honeywell™
Code produit. 15607580
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Poly Bottle
Purum p.a.,≥58% Zn basis (KT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5263-02-5
Formule moléculaire C2H6O12Zn5
Poids moléculaire (g/mol) 548.96
Numéro MDL MFCD00011519
Clé InChI UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Nom IUPAC pentazinc(2+) hexahydroxide dicarbonate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc carbonate basic
Couleur White
pH 9.5 (at 50g/L 20°C)
Quantité 1 kg
Formule linéaire [ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Pourcentage de pureté ≥58% Zn basis (KT)
Conditionnement Poly Bottle
Aspect Powder
Densité 3.5g/cm3