Learn More
Fluorure d’yttrium(III) anhydre, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Pour dépôt sous vide
77.30€ - 944.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | F3Y |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.90 |
Numéro MDL | MFCD00049714 |
Clé InChI | RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | yttrium(3+) trifluoride |
SMILES | [F-].[F-].[F-].[Y+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041424.09 |
10 g |
77.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041424.18 |
50 g |
259.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041424.30 |
250 g |
944.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, glasses, electronics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13709-49-4 | |
145.90 | |
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K | |
[F-].[F-].[F-].[Y+3] |
F3Y | |
MFCD00049714 | |
yttrium(3+) trifluoride |
Spécification
Yttrium(III) fluoride | |
Anhydrous | |
Pièces | |
F3Y | |
UN3288 | |
RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K | |
yttrium(3+) trifluoride | |
145.9 | |
Hygroscopic |
1387°C | |
13709-49-4 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049714 | |
Soluble in acid. Insoluble in water. | |
[F-].[F-].[F-].[Y+3] | |
145.90 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-257-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only