Learn More
Fluorure d’yttrium(III) anhydre, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374128
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Pour dépôt sous vide
Yttrium(III) fluoride is used for the production of metallic yttrium, thin films, glasses, electronics and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13709-49-4
Formule moléculaire F3Y
Poids moléculaire (g/mol) 145.90
Numéro MDL MFCD00049714
Clé InChI RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) fluoride
Point de fusion 1387°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Pièces
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 145.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Sensibilité Hygroscopic