Learn More
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 409.04€
Identifiants chimiques
CAS 12741-05-8
Formule moléculaire Cl3Y
Poids moléculaire (g/mol) 195.26
Numéro MDL MFCD00149941
Clé InChI PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
CID PubChem 57347377
Nom IUPAC trichlorure d’yttrium(3+) hydraté
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11326208
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.06
5 g
sur devis
5g
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
11316208
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.14
25 g
60.70€
25g
11336208
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.22
100 g
191.96€
100g
11346208
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011185.30
250 g
409.04€
250g
Description
Description
Yttrium(III) chloride is used a precursor for the synthesis of optically active crystals and as a starting material for the synthesis of polymerization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12741-05-8
195.26
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
57347377
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Cl3Y
MFCD00149941
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
trichlorure d’yttrium(3+) hydraté
Spécification
Yttrium(III) chloride hydrate
Rose à blanc
(REO)
YCl3·xH2O
14,10107
Soluble in water,pyridine,ethanol.
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
195.26
195.26 (Anhydrous)
Reacton™
Hygroscopic
12741-05-8
Agrégats cristallins
Cl3Y
MFCD00149941
yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
trichlorure d’yttrium(3+) hydraté
57347377
99.99%
Odorless
2.18g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-801-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote