Learn More
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11346208
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346208
250 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
250 g
Code produit. 11346208
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011185.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Yttrium(III) chloride is used a precursor for the synthesis of optically active crystals and as a starting material for the synthesis of polymerization catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12741-05-8
Formule moléculaire Cl3Y
Poids moléculaire (g/mol) 195.26
Numéro MDL MFCD00149941
Clé InChI PCMOZDDGXKIOLL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttrium iii chloride hydrate, yttrium chloride, hydrate, acmc-1bq0g, ksc171o8f, yttrium chloride-water 1/3/1, yttrium 3+ ion hydrate trichloride
CID PubChem 57347377
Nom IUPAC trichlorure d’yttrium(3+) hydraté
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium(III) chloride hydrate
Couleur Rose à blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire YCl3·xH2O
Merck Index 14,10107
Informations sur la solubilité Soluble in water,pyridine,ethanol.
Poids de la formule 195.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.18g/mL
Nom du produit
Chlorure d’yttrium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >