Learn More
Feuille d’yttrium, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 1,8 g/25 x 25 mm
177.89€ - 590.94€
Identifiants chimiques
CAS 7440-65-5
Formule moléculaire Y
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
Numéro MDL MFCD00011468
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nom IUPAC yttrium
SMILES [Y]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11356597
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000616.FF
25 x 25 mm
177.89€
25mm
11305719
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
000616.FI
50 x 50 mm
590.94€
1 pièce
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-65-5
88.91
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
23993
yttrium
Y
MFCD00011468
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CHEBI:33331
[Y]
Spécification
Yttrium
Rare Earth Oxides Content
Gray foil
Y
yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
[Y]
88.91
CHEBI:33331
Feuille, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur
Gris
7440-65-5
99.90%
MFCD00011468
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
yttrium
23993
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-174-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante