Learn More
Feuille d’yttrium, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11305719
Feuille d’yttrium, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305719
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Code produit. 11305719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000616.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 1,8 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-65-5
Formule moléculaire Y
Poids moléculaire (g/mol) 88.91
Numéro MDL MFCD00011468
Clé InChI VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
CID PubChem 23993
ChEBI CHEBI:33331
Nom IUPAC yttrium
SMILES [Y]
Spécification
Nom chimique ou matériau Yttrium
Couleur Gris
Note relative au nom Rare Earth Oxides Content
Aspect Gray foil
Densité 4.47g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Conditionnement Mylar sous Argon
Forme Feuille, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur
Nom du produit
Feuille d’yttrium, 0,64 mm (0,025 po) d’épaisseur, 0,999, Thermo Scientific Chemicals >