Learn More
Acétate d’yttrium hydraté, 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
45.65€ - 121.00€
Identifiants chimiques
CAS 207801-28-3
Formule moléculaire C6H9O6Y
Poids moléculaire (g/mol) 266.04
Numéro MDL MFCD00150128
Clé InChI JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
CID PubChem 19818017
SMILES [Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10035123
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
392210250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10580574
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
392211000
100 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
207801-28-3
266.04
JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
19818017
C6H9O6Y
MFCD00150128
yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Yttrium acetate hydrate
Blanc
99.90%
MFCD00150128
Solubility in water: soluble
[Y+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
266.04
266.04
Base de métaux à l’état de traces
207801-28-3
Poudre cristalline et morceaux
C6H9O6Y
yttriumacetatetetrahydrate, yttrium acetate-water 1/3/4, yttrium 3+ triacetate tetrahydrate, yttrium 3+ ion triacetate tetrahydrate
JUWHRRAPBUAYTA-UHFFFAOYSA-K
acétate d’yttrium(3+) tétrahydraté
19818017
99.9%
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • Yttrium acetate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.