Learn More
Acétate d’yttrium hydraté, 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Yttrium acetate hydrate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline et morceaux |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.90% |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
Nom IUPAC | acétate d’yttrium(3+) tétrahydraté |
Poids de la formule | 266.04 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Qualité | Base de métaux à l’état de traces |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Yttrium acetate hydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.