Learn More
Perchlorate de ytterbium(III), 50 % w/w en sol. aqueuse, réactif, Thermo Scientific™
57.46€ - 249.00€
Identifiants chimiques
CAS 13498-08-3
Formule moléculaire Cl3H2O13Yb
Poids moléculaire (g/mol) 489.41
Numéro MDL MFCD00049612
Clé InChI TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
CID PubChem 11363421
SMILES O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410311
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040577.NA
2 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11420311
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040577.NC
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13498-08-3
489.41
TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
11363421
Cl3H2O13Yb
MFCD00049612
ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Ytterbium(III) perchlorate
Liquide
MFCD00049612
ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
489.41
579.48 (471.39 Anhydrous)
50% w/w aq. soln.
13498-08-3
Cl3H2O13Yb
UN3211
TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
ytterbium(3+) hydrate triperchlorate
11363421
Réactif
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P221-P210-P220-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
Keep/Store away from clothing/combustible materials.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.