Learn More
Perchlorate de ytterbium(III), 50 % w/w en sol. aqueuse, réactif, Thermo Scientific™
Code produit. 11410311
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13498-08-3
Formule moléculaire Cl3H2O13Yb
Poids moléculaire (g/mol) 489.41
Numéro MDL MFCD00049612
Clé InChI TYYKUTNLJJSRBB-UHFFFAOYSA-K
Synonyme ytterbium iii perchlorate, acmc-1bqma, yb clo4 3, trihyperchloric acid ytterbium salt, ytterbium iii perchlorate solution, perchloric acid,ytterbium 3+ salt 8ci,9ci
CID PubChem 11363421
SMILES O.[Yb+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) perchlorate
Forme physique Liquide
Quantité 2 g
Numéro UN UN3211
Nom IUPAC ytterbium(3+) hydrate triperchlorate
Poids de la formule 579.48 (471.39 Anhydrous)
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.