Learn More
Oxalate d’ytterbium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO)
37.87€ - 129.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51373-68-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H20O22Yb2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 790.312 |
Numéro MDL | MFCD00150498 |
Clé InChI | FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H |
CID PubChem | 131880010 |
Nom IUPAC | Oxalate ; ytterbium(3+) ; décahydrate |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3] |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
51373-68-3 | |
790.312 | |
FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H | |
Oxalate ; ytterbium(3+) ; décahydrate |
C6H20O22Yb2 | |
MFCD00150498 | |
131880010 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3] |
Spécification
Ytterbium(III) oxalate decahydrate | |
Cristalline | |
C6H20O22Yb2 | |
MFCD00150498 | |
FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H | |
Oxalate ; ytterbium(3+) ; décahydrate | |
131880010 | |
99.99% |
51373-68-3 | |
(REO) | |
Yb2(C2O4)3·10H2O | |
UN3288 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3] | |
790.312 | |
790.29 (610.14 Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante