Learn More
Oxalate d’ytterbium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO)
Code produit. 11312268
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51373-68-3
Formule moléculaire C6H20O22Yb2
Poids moléculaire (g/mol) 790.312
Numéro MDL MFCD00150498
Clé InChI FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H
CID PubChem 131880010
Nom IUPAC Oxalate ; ytterbium(3+) ; décahydrate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) oxalate decahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Formule linéaire Yb2(C2O4)3·10H2O
Numéro UN UN3288
Poids de la formule 790.29 (610.14 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™