missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YME1L1 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 2B7E4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | YME1L1 |
---|---|
Clone | 2B7E4 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828535
|
Proteintech
66551-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16818535
|
Proteintech
66551-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
YMEL1 is the human ortholog of yeast mitochondrial AAA metalloprotease, Yme1p. It is localized in the mitochondria and can functionally complement a yme1 disruptant yeast strain. It is proposed that this gene plays a role in mitochondrial protein metabolism and could be involved in mitochondrial pathologies.Spécification
YME1L1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FTSH, FTSH1, Meg 4, MEG4, PAMP, YME1 like 1 (S. cerevisiae), YME1 like protein 1, YME1L, YME1L1 | |
Yme1l1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
2B7E4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Rat, Human | |
Q925S8, Q96TA2 | |
10730, 114217 | |
YME1L1 Fusion Protein Ag2069 | |
Primary | |
-20°C | |
YME1L1 |