Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage Wypall™ jaunes
Les chiffons de nettoyage Kimberly-Clark™ WypAll™ jaunes sont la solution parfaite pour les tâches de nettoyage difficiles de toutes sortes tout en réduisant le risque de contamination croisée.
105.00€ - 286.00€
Spécification
Type de produit | Chiffons de nettoyage |
---|---|
Matériau | Non tissé Polyproylène Cellulose |
Couleur | Jaune |
Format | Enchevêtré |
Épaisseur | 1 pli |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10243242
|
Kimberly-Clark™
7567 |
41 x 33,5 cm |
286.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767968
|
Kimberly-Clark™
7443 |
416 x 245 mm |
105.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Lingette à usage répété dotée de la technologie Hydroknit™
- Hautement absorbante, solide et durable (humide ou sèche)
- Résiste à la majorité des solvants, réduit les résidus, permet un nettoyage rapide et contribue à réduire les coûts
- Idéal pour : les zones industrielles où une séparation des tâches intensives est nécessaire, un nettoyage plus difficile dans les zones cliniques et patients, les cuisines et les zones de transformation des aliments
- Permet de réduire la contamination croisée grâce au codage couleur
- Les chiffons peuvent être rincés et réutilisés, ce qui permet de réduire les déchets et de réduire les coûts d’utilisation
- Conditionnés dans un sachet en PE étanche hydrofuge
Specifications
Chiffons de nettoyage | |
Jaune | |
1 pli |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
Enchevêtré | |
Non-sterile |