Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage Wypall™ jaunes
Les chiffons de nettoyage Kimberly-Clark™ WypAll™ jaunes sont la solution parfaite pour les tâches de nettoyage difficiles de toutes sortes tout en réduisant le risque de contamination croisée.
Marque: Kimberly-Clark™ 7443
47.28 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Lingette à usage répété dotée de la technologie Hydroknit™
- Hautement absorbante, solide et durable (humide ou sèche)
- Résiste à la majorité des solvants, réduit les résidus, permet un nettoyage rapide et contribue à réduire les coûts
- Idéal pour : les zones industrielles où une séparation des tâches intensives est nécessaire, un nettoyage plus difficile dans les zones cliniques et patients, les cuisines et les zones de transformation des aliments
- Permet de réduire la contamination croisée grâce au codage couleur
- Les chiffons peuvent être rincés et réutilisés, ce qui permet de réduire les déchets et de réduire les coûts d’utilisation
- Conditionnés dans un sachet en PE étanche hydrofuge
Spécification
Chiffons de nettoyage | |
416 mm | |
245 mm | |
Jaune | |
Enchevêtré | |
Distributeur d’essuie-mains pliés Aquarius | |
1 pli |
16.5 in. | |
9.7 in. | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
416 x 245 mm | |
Nettoyage hygiénique dans les toilettes, les zones réservées aux cliniciens et aux patients, les cuisines et les zones de transformation des aliments | |
6 Paquets | |
Non-sterile |