Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampe UV de paillasse de la série XX
Les tubes de rechange pour lampe UV de paillasse UVP™ série XX sont des tubes UV interchangeables disponibles dans les longueurs d’onde courte, longue et moyenne.
48.50€ - 81.85€
Spécification
Type de produit | Tube UV de rechange |
---|---|
Description | Tube UV de rechange pour lampe de paillasse de la série XX |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Wavelength | Puissance en watts | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Wavelength | Puissance en watts | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12726508
|
UVP
34-0067-01 |
254 nm | 20 W | Lampe de paillasse modèle XX-20 |
75.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12803858
|
UVP
34-0067-02 |
254 nm | 40 W | Lampe de paillasse modèle XX-40S |
81.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12803848
|
UVP
34-0008-01 |
254 nm | 15 W | Lampe de paillasse modèle XX-15 |
48.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11807374
|
UVP
34-0039-01 |
302 nm | 15 W | Lampe de paillasse modèle XX-15 |
72.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les tubes des lampes sont interchangeables pour les applications nécessitant différentes longueurs d’onde.- Commandez des tubes de la même puissance que la lampe
- Tubes disponibles en 254 nm, 302 nm et 365 nm
- L’UV de courte longueur d’onde est adaptée à la stérilisation et l’assainissement
- L’UV de longueur d’onde longue / moyenne est adaptée à la fluorescence et l’inspection
Spécification
Tube UV de rechange | |
Tube UV de rechange pour lampe de paillasse de la série XX | |
1 de chaque |