Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampe UV de paillasse de la série XX
Les tubes de rechange pour lampe UV de paillasse UVP™ série XX sont des tubes UV interchangeables disponibles dans les longueurs d’onde courte, longue et moyenne.
Marque:  UVP 34-0067-01
Code produit. 12726508
  • 75.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les tubes dans les dispositifs d’éclairage sont interchangeables pour les applications nécessitant différentes longueurs d’onde.
  • Commandez des tubes de la même puissance que la lampe
  • Tubes disponibles en 254 nm, 302 nm et 365 nm
  • Les UV à ondes courtes sont appropriés pour la stérilisation et l’assainissement 
  • Les UV à ondes longues / moyennes sont adaptés à la fluorescence et à l’inspection
Spécification
Spécification
Tube UV de rechange
254 nm
Stérilisation et assainissement
23 po
1 de chaque
20 W
Tube UV de rechange pour lampe de paillasse de la série XX
Lampe de paillasse modèle XX-20
610 mm