Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité série XV100
Protection oculaire très économique avec un verre unique enveloppant pour une vision et une protection périphériques excellentes.
6.78€ - 10.15€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie EPI CE :1, conformément à la directive du Conseil CEE/89/686 et aux modifications connexes, NIOSH 1979 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Usage et protection généraux, services publics, industrie légère et lourde, biotechnologie, construction navale, construction, fabrication automobile |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | PC |
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | LensType | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de la monture | Teinte de la lentille | LensType | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12677443
|
Honeywell™
1028860 |
Transparent | Transparent |
10.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15826655
|
Honeywell™
1029692 |
Gris | Gris |
6.78€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15816655
|
Honeywell™
1029691 |
Jaune | Jaune |
6.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Verre unique, enveloppant, à base 10 pour une vision et une protection périphériques excellentes
- Pont de nez universel et moulé pour un ajustement facile
- Conception légère et branches fines et modelées pour un confort quotidien
- Protège contre les chocs (45 m/s)
- Convient parfaitement pour une utilisation dans la fabrication légère et lourde, les services publics, la biotechnologie, la construction navale, la construction et la fabrication automobile
Spécification
Catégorie EPI CE :1, conformément à la directive du Conseil CEE/89/686 et aux modifications connexes, NIOSH 1979 | |
Usage et protection généraux, services publics, industrie légère et lourde, biotechnologie, construction navale, construction, fabrication automobile | |
Polycarbonate | |
PC |