Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité série XV100
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris
Jaune
Transparent
Teinte de la lentille:
Gris
Jaune
Transparent
Description
- Verre unique, enveloppant, à base 10 pour une vision et une protection périphériques excellentes
- Pont de nez universel et moulé pour un ajustement facile
- Conception légère et branches fines et modelées pour un confort quotidien
- Protège contre les chocs (45 m/s)
- Convient parfaitement pour une utilisation dans la fabrication légère et lourde, les services publics, la biotechnologie, la construction navale, la construction et la fabrication automobile
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI CE :1, conformément à la directive du Conseil CEE/89/686 et aux modifications connexes, NIOSH 1979 |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Description | Modèle XV101 |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie EPI CE :1, conformément à la directive du Conseil CEE/89/686 et aux modifications connexes, NIOSH 1979 |
Teinte de la lentille | Gris |
À utiliser avec (application) | Usage et protection généraux, services publics, industrie légère et lourde, biotechnologie, construction navale, construction, fabrication automobile |
Couleur de la monture | Gris |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |