Learn More
Coloration de Wright, pure, certifiée, Thermo Scientific Chemicals
28.64€ - 144.72€
Identifiants chimiques
CAS | 68988-92-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H27Br4N3O5S+2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 933.304 |
Numéro MDL | MFCD00082143 |
Clé InChI | AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O |
CID PubChem | 25113599 |
Nom IUPAC | Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque |
SMILES | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10537182
|
Thermo Scientific Acros
422640100 |
10 g | Flacon en verre |
28.64€
10g |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10637761
|
Thermo Scientific Acros
422640250 |
25 g | Flacon en verre |
53.27€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10219393
|
Thermo Scientific Acros
422641000 |
100 g | Flacon en verre |
144.72€
100g |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
68988-92-1 | |
933.304 | |
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O | |
Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque |
C36H27Br4N3O5S+2 | |
MFCD00082143 | |
25113599 | |
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O |
Spécification
Wright Stain | |
68988-92-1 | |
MFCD00082143 | |
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O | |
CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=C(C3=[O+]C4=C(C(=C(C=C24)Br)O)Br)Br)O)Br)C(=O)O | |
933.304 | |
Pures | |
Vert |
Pure | |
C36H27Br4N3O5S+2 | |
Solubility in water: insoluble. | |
Authentique | |
Acide [7-(diméthylamino)phénothiazine-3-ylidène]-diméthylazanium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-10-ium-9-yl)benzoïque | |
25113599 | |
Complies | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
RUO – Research Use Only