Learn More
Coloration de Wright, pure, certifiée, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Wright Stain |
Note relative au nom | Pure |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
Spectre IR | Authentique |
Qualité | Pures |
Conditionnement | Flacon en verre |
Spectrométrie UV | Complies |
Couleur | Vert |
Quantité | 100 g |
Forme physique | Poudre cristalline |