Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire en polycoton pour femmes
Comprend trois poches. Les blouses de laboratoire en polycoton ajustées pour femme Logistik™ sont utilisées dans une vaste gamme d’applications et procurent à l’utilisateur un confort optimal grâce à leur coupe légèrement galbée.
47.77€ - 55.75€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire ajustée |
---|---|
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Fermeture par boutons-pression |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13162180
|
Logistik™
607-V3WH-88 |
10 | 88 cm | ||||||
13172180
|
Logistik™
607-V3WH-92 |
12 | 92 cm | ||||||
13112190
|
Logistik™
607-V3WH-108 |
20 | 108 cm | ||||||
13182180
|
Logistik™
607-V3WH-96 |
14 | 96 cm | ||||||
13152180
|
Logistik™
607-V3WH-84 |
8 | 84 cm | ||||||
13122190
|
Logistik™
607-V3WH-112 |
22 | 112 cm | ||||||
Description
- Deux poches basses et poche au niveau de la poitrine
- Manchette à goujon
- Fermeture à l’avant par boutons-pression, dissimulée
- Polyester/coton
- Polycoton
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire ajustée | |
Mélange de polycoton | |
Fermeture par boutons-pression | |
Non-sterile | |
3 | |
107 cm |
Pour femme | |
Blanc | |
Reusable | |
Tailored | |
Deux poches basses plaquées, poche poitrine, col fermé par boutons pression non apparents, poignets à boutons pression | |
Polycoton |