Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire en polycoton pour femmes
Click to view available options
Dimensions:
8
10
12
14
20
22
Taille (métrique) de la poitrine:
84 cm
88 cm
92 cm
96 cm
108 cm
112 cm
Description
- Deux poches basses et poche au niveau de la poitrine
- Manchette à goujon
- Fermeture à l’avant par boutons-pression, dissimulée
- Polyester/coton
- Polycoton
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire ajustée |
Dimensions | 8 |
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Fermeture par boutons-pression |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
Modèle | Tailored |
Nbre de poches | 3 |