Learn More
Brady™ Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : quatre par rangée
Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 (quatre par rangée) sont des étiquettes enveloppantes en tissu en nylon (B-499) ou en tissu en vinyle (B-498) qui sont très pliables et qui s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
162.00€ - 323.40€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Type de produit | Étiquette d’identification |
À utiliser avec (équipement) | Imprimante BBP™33 |
Code produit | Marque | Type d’adhésif | Finition | Matériau | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’adhésif | Finition | Matériau | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
13573320
|
Brady™
142872 |
Caoutchouc, Repositionnable | Brillant | Tissu en vinyle | 0,25 x 0,75 in |
190.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13593300
|
Brady™
143015 |
Acrylique, Permanent | Mat | Tissu en nylon | 0,375 x 0,375 po |
162.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15890935
|
Brady™
142966 |
Caoutchouc, Repositionnable | Brillant | Tissu en vinyle | 0,8 x 1,4 in | N/A | |||
Description
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
Spécification
Blanc | |
Étiquette d’identification | |
Imprimante BBP™33 |