Learn More
Brady™ Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : quatre par rangée
Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 (quatre par rangée) sont des étiquettes enveloppantes en tissu en nylon (B-499) ou en tissu en vinyle (B-498) qui sont très pliables et qui s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 143015
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
Spécification
CSA, RoHS, UL | |
Étiquettes en nylon pour imprimante BBP33 | |
Blanc | |
Tissu en nylon | |
Non stérile | |
Imprimante BBP™33 | |
4 | |
LabelMark, MarkWare | |
-40°C à +89,4°C | |
0,0065 in | |
12,70 mm | |
0,3 in | |
0,3 in | |
9,53 mm |
B33-143-499 | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Étiquette d’identification | |
Étiquette de composant du panneau intérieur | |
12,10 mm | |
1500/Bte | |
-40 à 193°F | |
80 lb/po | |
0,165 mm | |
0,375 x 0,375 po | |
9,53 mm | |
9 mm |