Learn More
Ansell™ Gants épais d’hiver en nitrile brun série 52-590 Hyd-Tuf™
Conçus pour offrir une excellente résistance à l‘abrasion et protection contre les blessures, les coupures et les perforations.
102.00€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE II EN 388 : 3222, EN 511 : 110 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Modèle | 52-590 |
Description
- Revêtement imprégné de nitrile
- Doublure en jersey doux et souple
- Absorbent la transpiration, offrent un ajustement parfait et confortable
- Coupés et cousus
- Revêtement en jersey de coton
- Paume imprégnée
- Manchette de sécurité
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
52-590 | |
Jersey de coton | |
72 paires | |
52-590 |
Norme CATÉGORIE II EN 388 : 3222, EN 511 : 110 | |
Nitrile | |
Sécurité | |
Paume enduite | |
Résistance supérieure à l’abrasion et bonne protection contre les accrocs, les coupures et la perforation |