Learn More
Ansell™ Gants épais d’hiver en nitrile brun série 52-590 Hyd-Tuf™
Code produit. 12619731
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Conçus pour offrir une excellente résistance à l‘abrasion et protection contre les blessures, les coupures et les perforations.
  • Revêtement imprégné de nitrile
  • Doublure en jersey doux et souple
  • Absorbent la transpiration, offrent un ajustement parfait et confortable
  • Coupés et cousus
  • Revêtement en jersey de coton
  • Paume imprégnée
  • Manchette de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Certifications/Conformité Norme CATÉGORIE II EN 388 : 3222, EN 511 : 110
Matériau de la manchette Nitrile
Coating Material Nitrile
Type de produit Gants lourds
Dimensions 9
Modèle 52 / 590
Type de manchette de gant Sécurité
Doublure Jersey de coton
Type de paume Paume enduite
Quantité 72 paires
Résistant à Résistance supérieure à l’abrasion et bonne protection contre les accrocs, les coupures et la perforation
Séries 52-590