Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ WIlmad™ OmniFit™ Système de vanne RMN
Conçu pour une injection facile de produits chimiques avec une seringue étanche aux gaz pour les échantillons sensibles à l’air sans avoir besoin d’utiliser une boîte à gants. Le système de vanne RMN Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ OmniFit™ se compose d’un bouchon d’extrémité de 5 mm, d’une vanne à 2 voies, d’un bouchon avec septum, d’un coupleur cylindrique et d’un connecteur à vide.
20.59€ - 205.02€
Spécification
Diamètre (métrique) 5,0mm
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
15328608
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Bel-Art™
66000-0038
Vanne Omni-Fit Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15318608
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Bel-Art™
66000-0037
Septum Omni-Fit Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15398858
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Bel-Art™
66306-0571
Tube d’échantillons pour RMN Omni-Fit 300 mghz Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Le tube Omni-Fit se compose d’un tube en PP 507 recouvert d’une section solide de 2 po de tubulure à paroi moyenne qui supporte le système de valve
  • Tubes à échantillons Omni-Fit (507-OF-7) vendus séparément
  • La valve Omni-Fit (OFV) est un ensemble complet d’accessoires
  • Un septum supplémentaire (OF-30) est disponible en lots de 6
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car les performances des tubes sous pression ou sous vide ne peuvent pas être garanties. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Specifications
Specifications
5,0mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates