Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ WIlmad™ OmniFit™ Système de vanne RMN
Conçu pour une injection facile de produits chimiques avec une seringue étanche aux gaz pour les échantillons sensibles à l’air sans avoir besoin d’utiliser une boîte à gants. Le système de vanne RMN Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ OmniFit™ se compose d’un bouchon d’extrémité de 5 mm, d’une vanne à 2 voies, d’un bouchon avec septum, d’un coupleur cylindrique et d’un connecteur à vide.
Marque: Bel-Art™ 66000-0037
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le tube Omni-Fit se compose d’un tube en PP 507 recouvert d’une section solide de 2 po de tubulure à paroi moyenne qui supporte le système de valve
- Tubes à échantillons Omni-Fit (507-OF-7) vendus séparément
- La valve Omni-Fit (OFV) est un ensemble complet d’accessoires
- Un septum supplémentaire (OF-30) est disponible en lots de 6
Spécification
Septum Omni-Fit | |
5,0mm | |
OF-30 |