Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tube RMN à bouchon à vis Wilmad-LabGlass™
Le tube RMN à bouchon à vis Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ est couramment utilisé dans la dégazéification d’échantillons en raison de sa capacité à maintenir la qualité du vide.
45.75€ - 57.64€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
---|---|
Comprend | Septum en PTFE / silicone |
Code produit | Marque | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15388858
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66305-0571 |
300 MHz | 177,8 mm | 507-TR-7 |
45.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15308998
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66505-0575 |
500 MHz | 177,8 mm | 528-TR-7 |
52.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15318998
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66505-1095 |
400 MHz | 228,6 mm | 513-7TRA-9 | N/A | ||||
Description
- Chaque tube à bouchon à vis est fourni avec un bouchon à vis avec opercule et un septum en PTFE / silicone
- Résiste parfaitement à la plupart des solvants et composés organiques, mais résiste mal aux matériaux fortement corrosifs
- Reste fiable après plusieurs perforations
Spécification
5 mm | |
Septum en PTFE / silicone |