Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tube RMN à bouchon à vis Wilmad-LabGlass™
Le tube RMN à bouchon à vis Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ est couramment utilisé dans la dégazéification d’échantillons en raison de sa capacité à maintenir la qualité du vide.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66505-1095
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque tube à bouchon à vis est fourni avec un bouchon à vis avec opercule et un septum en PTFE / silicone
- Résiste parfaitement à la plupart des solvants et composés organiques, mais résiste mal aux matériaux fortement corrosifs
- Reste fiable après plusieurs perforations
Spécification
228,6 mm | |
400 MHz | |
513-7TRA-9 |
5 mm | |
Septum en PTFE / silicone |