Learn More
Mutexil™ Coiffes de protection blanches en matériau non tissé à clips
Portez ces coiffes de protection blanches en matériau non tissé à clips Wear Mutexil™ pour bénéficier d’une protection basique. Le bandeau élastique de la coiffe bouffante est encapsulé dans du fil en polyester souple pour offrir un grand confort.
52.00€ - 77.05€
Spécification
Type de produit | Bouchon protecteur |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Quantité | 1000/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11745473
|
Mutexil™
4561330 |
20 in. |
52.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11725463
|
Mutexil™
3322060 |
19 in. |
77.05€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- PP
- Jetable
- Style bouffant
- Plissée
- Blanc
Spécification
Bouchon protecteur | |
Blanc | |
Single-use | |
1000/boîte |