Learn More
Mutexil™ Coiffes de protection blanches en matériau non tissé à clips
Click to view available options
Dimensions:
19 in.
20 in.
Description
- PP
- Jetable
- Style bouffant
- Plissée
- Blanc
Spécification
Spécification
Type de produit | Bouchon de protection |
Dimensions | 19 in. |
Couleur | Blanc |
Jetable | Single-use |
Quantité | 1000/boîte |