Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joint en polyvinyle expansé Wheaton™
Excellents pour les acides doux, alcalis, solvants, alcools, huiles et produits aqueux
27.50€ - 70.80€
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10296624
|
DWK Life Sciences
239220 |
70-400 | 48/boîte |
47.20€
48 pièces |
N/A | ||||
11778829
|
DWK Life Sciences
239216 |
48-400 | 72/boîte |
36.40€
72 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718829
|
DWK Life Sciences
239209 |
24-400 | 144/boîte |
46.20€
144 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748829
|
DWK Life Sciences
239213 |
38-400 | 72/boîte |
32.25€
72 pièces |
Expédition estimée: 08-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798829
|
DWK Life Sciences
239218 |
58-400 | 72/boîte |
45.35€
72 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708829
|
DWK Life Sciences
239207 |
22-400 | 144/boîte |
31.60€
144 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546653
|
DWK Life Sciences
239222 |
89-400 | 48/boîte |
70.80€
48 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11758829
|
DWK Life Sciences
239214 |
43-400 | 72/boîte |
27.50€
72 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728829
|
DWK Life Sciences
239211 |
28-400 | 144/boîte |
40.20€
144 pièces |
Expédition estimée: 20-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788829
|
DWK Life Sciences
239217 |
53-400 | 72/boîte |
43.70€
72 pièces |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Le bouchon à vis en PP blanc fournit une surface transparente pour écrire sur le bouchon
- Le revêtement en poly-vinyle offre une excellente barrière contre l’humidité
Spécification
Blanc | |
PP |