Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joint en polyvinyle expansé Wheaton™
Click to view available options
Finition de col:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
Nbre par carton:
144/boîte
48/boîte
72/boîte
Description
- Le bouchon à vis en PP blanc fournit une surface transparente pour écrire sur le bouchon
- Le revêtement en poly-vinyle offre une excellente barrière contre l’humidité
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Matériau | En PP |
Nbre par carton | 72/boîte |
Finition de col | 43-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Type de produit | Bouchon en PP |
À utiliser avec (équipement) | Flacon rond |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |